Documentos
460826
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Beilstein:
3590943
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]21/D −10°, neat
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
chave InChI
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Aplicação
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate can be used as a key intermediate for the synthesis of various ACE inhibitors like Cilazapril, Benazepril, and Enalapril.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)