Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
110 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
YIJLMTNDXYVGPQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)