Documentos Principais
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.162,00
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.162,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid crystal
pf
191-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
chave InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Artigos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.