374709
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl (3S)-3-hydroxybutanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +43°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 94% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
180-182 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter