374180
2-Hexadecanone
98%
Sinônimo(s):
Methyl tetradecyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
138-140 °C/2 mmHg (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C16H32O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
XCXKZBWAKKPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3