Documentos Principais
372323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α−Methyl-1-naphthalenemethanol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
2045009
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −77°, c = 1 in methanol
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high