Documentos Principais
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, as complex with lithium iodide solution
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3Li · LiI
Peso molecular:
158.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in diethyl ether
densidade
0.816 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
chave InChI
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)