Documentos Principais
369330
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
Sinônimo(s):
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiNHC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
145.32
Beilstein:
1734528
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
chave InChI
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
N-tert-Butyltrimethylsilylamine (Me3SiNH-t-Bu) reacts with [Cp*Rh(H2O)3](OTf)2 in acetone to yield a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*3Rh3(μ-OH)3(μ3-OH)](OTf)3(t-BuNH3).[1]
Aplicação
N-tert-Butyltrimethylsilylamine may be used in the preparation of selenium and tellurium chalcogenides[2] and the facile synthesis of N-alkylaminomethylphosphonates.[3]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Won Seok Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (20)(20), 3360-3364 (2004-10-16)
Treatment of [Cp*Rh(H(2)O)(3)](OTf)(2) (1) with Me(3)SiNH-t-Bu in acetone gave a hydroxyl-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-OH)(3)(mu(3)-OH)](OTf)(3)(t-BuNH(3)) (2). Slow diffusion of Me(3)SiN(3) in diethyl ether into compound in acetone produced an azido-capped half-cubane [Cp*(3)Rh(3)(mu-N(3))(3)(mu(3)-N(3))](OTf)(2) (3). On the other hand, treating 1 with Me(3)SiN(3) in
J. Solid State Inorg. Chem., 29, 759-759 (1992)
Synthetic Communications, 21, 201-201 (1991)