87708
Tetramethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- pH Standardization in Analytical Chemistry: Buffers serve as critical components in the batch-to-batch reproducibility studies for primary pH methods, ensuring high precision in pH measurement across various scientific disciplines, from pharmaceuticals to environmental science (Asakai et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)