Documentos Principais
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
153.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(N)P(O)(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)