229652
Hafnium(IV) oxychloride hydrate
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Fórmula linear:
HfOCl2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
265.40 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Formulário
crystalline
Impurezas
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
chave InChI
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Degree of hydration 6-8
Aplicação
Starting material for HfGeO4 and HfGeO4:Ti, both used in x-ray phosphors.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions