Documentos Principais
366951
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
228.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
230 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F3N2O.ClH/c8-7(9,10)13-6-3-1-5(12-11)2-4-6;/h1-4,12H,11H2;1H
chave InChI
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride is an organic building block.
Aplicação
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Haoyue Xiang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7730-7738 (2012-08-21)
An efficient general synthetic approach has been developed to synthesize pyrazole-containing bisphosphonate (N-BPs) esters from chromenone derivatives via a sequential two-step reaction in one pot at ambient temperature in good to excellent yields. This protocol provides a new convenient method