365920
Diethyl phosphite
technical grade, 94%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
94%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
50-51 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C4H11O3P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
MJUJXFBTEFXVKU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?