Documentos Principais
260061
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetic acid
99%
Sinônimo(s):
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 328,00
25 G
R$ 1.020,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 328,00
25 G
R$ 1.020,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Beilstein:
2250655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
104-106 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone[1]
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)