Documentos
245100
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
95%
Sinônimo(s):
Diketene acetone adduct
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein:
2408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
pb
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
chave InChI
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is used as a building block in organic synthesis and serves as a direct precursor to β-dicarbonyl compounds
Aplicação
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
Outras notas
remainder acetone
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
2, 2, 6-Trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one
M Seyyedhamzeh, et al.
Synlett, 23, 1556-1557 (2012)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1