Documentos Principais
364266
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl-functionalized silica gel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Sinônimo(s):
3-Chloropropyl Silica Gel
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.395,00
R$ 1.395,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.395,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.395,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Extensão da rotulagem
~2.5% loading
área da superfície
~550 m2/g
Grupo ativo da matriz
, ~8% functionalized
tamanho de partícula
230-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
O[SiH3].CCCCl
chave InChI
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful as a support for immobilizing substrates on silica gel.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina