Documentos Principais
363766
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetanilide
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)