363715
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine vanadium(IV) oxide
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
407 nm
571 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[V](=O)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.O.V/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;;/q-2;;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
chave InChI
XIJDRZKWTNMUAR-YAJYDHHFSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3