Documentos Principais
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl benzyl ether
99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
3588399
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
chave InChI
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Aplicação
Used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)