469785
Benzyl glycidyl ether
99%
Sinônimo(s):
(Benzyloxymethyl)oxirane, (±)-O-Benzylglycidol, 1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane, 2-[(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, 2-[[(Benzyloxy)methyl]oxy]oxirane, 3-(Benzyloxy)-1,2-epoxypropane, Glycidyl benzyl ether, [(Phenylmethoxy)methyl]oxirane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5170 (lit.)
p.e.
70-73 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OCc1ccccc1)C2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2
chave InChI
QNYBOILAKBSWFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?