454680
(R)-(−)-Glycidyl methyl ether
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (R)-(−)-Methyl glycidyl ether
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
chave InChI
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup