Documentos Principais
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
Sinônimo(s):
Di-O-acetyl-L-rhamnal
Selecione um tamanho
5 G
R$ 783,00
R$ 783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 783,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Beilstein:
84954
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
chave InChI
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)