Documentos Principais
361534
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropanol
Sinônimo(s):
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptanediol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
59-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
chave InChI
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)