Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
5% dimethyl malonate
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
80 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(10)5-6(9)11-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)