Documentos Principais
359947
Sigma-Aldrich
Borohydride, polymer-supported
Sinônimo(s):
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium borohydride
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
beads
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
chave InChI
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)