Documentos Principais
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydride, silica-supported
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)