359793
Z-Lys-OH
98%
Sinônimo(s):
Nα-(Carbobenzyloxy)-L-lysine, Nα-Cbz-L-lysine, Nα-Z-L-Lysine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −13±2°, c = 2 in 0.2 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
226-231 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-9-5-4-8-12(13(17)18)16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3