Documentos Principais
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.12
Beilstein:
1778576
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
95%
contém
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)