357472
Sodium aluminum hydride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
adequação da reação
reagent type: reductant
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?