Documentos Principais
35635
Sigma-Aldrich
cis-3,4-Dichlorocyclobutene
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
122.98
Beilstein:
1236770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.503
p.e.
74-76 °C/55 mmHg (lit.)
densidade
1.302 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@@H]1C=C[C@@H]1Cl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4(3)6/h1-4H/t3-,4+
chave InChI
MNOAQNJDZROAPA-ZXZARUISSA-N
Descrição geral
cis-3,4-Dichlorocyclobutene is a versatile synthon in organic synthesis of natural products.[1] Infrared multiphoton excitation of cis-3,4-dichlorocyclobutene was investigated by optoacoustic detection.[2] cis-3,4-Dichlorocyclobutene undergoes 1,3-dipolar cycloaddition reaction with several nitrile oxides to yield the mixtures of syn- and anti- 4-substituted 6,7-dichloro-2-oxa-3-azabicyclo[3.2.0]hept-3-enes.[3]
Aplicação
cis-3,4-Dichlorocyclobutene may be used in the synthesis of cyclic polyether.[1]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
syn-anti-Isomerism in the cycloaddition of nitrile oxides to cis-3, 4-dichlorocyclobutene.
Bianchi G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 137-140 (1974)
Optoacoustic measurements of IR multiphoton excitation of cis-3, 4-dichlorocyclobutene.
Presser N, et al.
J. Chem. Phys. , 78(5), 2163-2169 (1983)