Documentos Principais
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
Sinônimo(s):
2-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
69-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
chave InChI
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)