Key Documents
349658
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)phthalimide
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
chave InChI
ZPHGARLYQHMNTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-(2-Chloroethyl)phthalimide can be prepared by the reaction of potassium phthalimide and 2-chloroethyl tosylate.
Aplicação
N-(2-Chloroethyl)phthalimide may be used in the preparation of 1-[(dialkylamino)alkyl]-1,8-napthyridin-2(1H)ones and were evaluated for the inhibition of gastric acid secretion invivo.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
The Gabriel synthesis of primary amines.
Gibson MS and Bradshaw RW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 7(12), 919-930 (1968)
Inhibition of gastric acid secretion by 1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
W A Bolhofer et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(3), 301-306 (1979-03-01)