Documentos
8.53043
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Tyr-OH, N-α-t.-Boc-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
281.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
223-613-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)
chave InChI
CNBUSIJNWNXLQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0016
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3