349461
4-Methoxypyridine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].COc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,1H3;1H2
chave InChI
ABJMARLKAXBQBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?