Documentos Principais
SML0518
Sigma-Aldrich
NSC405020
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)-benzamide, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, NSC 405020
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
R$ 611,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
260.16
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 611,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)C(=O)NC(CCC)C)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP that repressed tumor growth and caused a fibrotic DPEX-like tumor phenotype in vivo. NSC405020 does not inhibit the catalytic activity of MMP-2.
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laura Rolland et al.
Journal of molecular cell biology (2022-10-23)
Understanding how certain animals are capable of regenerating their hearts will provide much needed insights into how this process can be induced in humans in order to reverse the damage caused by myocardial infarction. Currently, it is becoming increasingly evident