Documentos Principais
183490
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyridine N-oxide
98%
Sinônimo(s):
1-Oxido-4-phenylpyridin-1-ium, 4-Phenylpyridine 1-oxide, 4-Phenylpyridine oxide, p-Phenylpyridine N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
171.20
Beilstein:
121493
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
153-155 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Phenylpyridine N-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate