Ensaio
98%
pf
128-131 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C#N)=C([H])\C([H])=C(\[H])C#N
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H/b3-1-,4-2-
chave InChI
QLQYLCRMTTXKHS-CCAGOZQPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)