Documentos Principais
348317
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic anhydride
95%
Sinônimo(s):
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
p.e.
295 °C (lit.)
pf
90-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
chave InChI
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4