348082
Potassium dichloroacetate
98%
Sinônimo(s):
Dichloroacetic acid potassium salt
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
core: potassium
pf
200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.K/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
KDGSZJXXQWMOKP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Suppressing Residual Lead Iodide and Defects in Sequential-Deposited Perovskite Solar Cell via Bidentate Potassium Dichloroacetate Ligand: Introduces potassium dichloroacetate to passivate residual lead iodide defects in perovskite solar cells, enhancing their efficiency and stability (Y Yang, J Liang, Z Zhang, C Tian, X Wu, 2022).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)