Documentos Principais
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
182-183 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
chave InChI
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)