343528
Benzyl sulfone
99%
Sinônimo(s):
Dibenzyl sulfone
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
grupo funcional
phenyl
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)