Documentos
347272
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4O
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)n1nnc2ncccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c1-5(12)11-6-3-2-4-8-7(6)9-10-11/h2-4H,1H3
chave InChI
SDYATKOQVBKTLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Solid-phase synthesis of carpanone-based inhibitors of exocytosis from Golgi apparatus
  • Preparation selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inactivators
  • Acetylation of amines
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3