Documentos Principais
347205
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane
97%
Sinônimo(s):
Diethylborinic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2BOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
99.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
densidade
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)