Documentos Principais
344710
Sigma-Aldrich
Nitronium hexafluoroantimonate
About This Item
Fórmula linear:
NO2SbF6
Número CAS:
Peso molecular:
281.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[N+]=O.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO2.Sb/c;;;;;;2-1-3;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
chave InChI
OFNJLTRMKNMFSW-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)