Documentos Principais
343846
Sigma-Aldrich
Boric acid-d3
98 atom % D
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
D3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
64.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OB(O[2H])O[2H]
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i2D,3D,4D
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-NRUYWUNFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)