Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
128-129 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup