Documentos Principais
T14605
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-2-methanol
98%
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 566,00
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 566,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
102998
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
4.02 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
187 °C (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)