342939
Barium titanate(IV)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium metatitanate, Titanium barium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.8% trace metals basis
forma
pieces
sintered
adequação da reação
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
tamanho de partícula
3-12 mm
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
chave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of high-dielectric polymer composite materials
- Inverse electron demand Diels-Alder reactions
Catalyst for:
- Selectivity of methane oxidation
- Vapor phase intramolecular dehydration
Used for:
- Synthesis of flexible transparent conductive coatings
- X7R multilayer ceramic capacitors
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?