342122
1-Methyl-3-nitroguanidine
contains ~25% water
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
contém
~25% water
pf
153-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H6N4O2/c1-4-2(3)5-6(7)8/h1H3,(H3,3,4,5)
chave InChI
XCXKNNGWSDYMMS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?