About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(F)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
268.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2FN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
chave InChI
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline was employed in the asymmetric synthesis of prostaglandin D2 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Kevin R Campos et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 268-274 (2004-12-31)
An asymmetric synthesis was developed for the production of a prostaglandin D(2) receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis. The stereogenic center was set using asymmetric allylic alkylation chemistry, and the core of the structure was constructed via Pd-catalyzed